Documentos clave
Z282049
Coors alumina pestle
for Z281999
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 104,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 104,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
alumina
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 60359
maja de mortero L
57 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)