Documentos clave
Z168963
Supelco
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 150 mm
Sinónimos:
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
Seleccione un Tamaño
1 SET
US$ 9.790,00
US$ 9.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 SET
US$ 9.790,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 9.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
agate
envase
pack of 1 ea
Profundidad
45 mm
D.I.
136 mm
D.E.
150 mm
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)