Documentos clave
Z267635
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 141,00
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 141,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
KBr
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
25 mm × 5 mm
transmitancia
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refracción
n/D 1.53 (at 2 μm)
Descripción general
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yan Zhang et al.
Phytochemistry, 180, 112521-112521 (2020-10-26)
Three undescribed stictanes, nieblastictanes A-C, two flavicanes, nieblaflavicanes A and B, together with three already reported stictanes, along with the known compounds (+)-usnic acid, sekikaic acid, divaricatic acid, and divaricatinic acid methyl ester were isolated from an ethyl acetate extract