Documentos clave
Z123609
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 91,10
US$ 91,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 91,10
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
US$ 91,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
KBr
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
25 mm × 4 mm
transmitancia
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refracción
n/D 1.53 (at 2 μm)
Descripción general
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)