Z266094
TLC plate storage racks
Rack for 20 cm × 20 cm plates
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel (20 gauge)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Categorías relacionadas
General description
TLC plate storage racks is a rack of convenient size, which is used to hold the prepared plates during the process of drying and transportation. It may be used to store the agar plates used in agarose gel electrophoresis.
Usado para transportar y guardar placas de CCF (TLC) sin dañar el medio. Las placas así colocadas pueden airearse o secarse en estufa. Sostiene hasta 10 placas estándar en posición vertical u horizontal. Las gradillas son de acero inoxidable con una empuñadura para transportarlas.
Los clientes también vieron
Laboratory diagnosis of specific organ diseases by means of combined serum isoenzyme patterns.
American Journal of Clinical Pathology, 51(4), 429-439 (1969)
Food Chemicals Codex (2003)