Documentos clave
Z263125
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 219,00
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 219,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
tamaño del tapón
33-400
Junta
Joints threaded neck (53-400)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216940
capacidad
2 oz (60 mL)
diám. × Al
44 mm × 75 mm
color
amber
Características y beneficios
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)