Z263184
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 4 oz (125 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Seleccione un Tamaño
US$ 201,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 201,00
Productos recomendados
Materiales
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
tamaño del tapón
48-400
Junta
Joints threaded neck (48-400)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216924
capacidad
4 oz (125 mL)
diám. × Al
52 mm × 84 mm
color
clear
Descripción general
Características y beneficios
- Available in larger bottle sizes
- Wide mouth / neck
- Clear, Type III soda-lime glass
- Available with caps attached or without caps
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)