Documentos clave
Z250171
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 125 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 362,00
US$ 362,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 362,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 362,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
tamaño del tapón
38-400
Junta
Joints threaded neck (38-400)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
envase
case of 24 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216947
capacidad
125 mL
diám. × Al
54 mm × 95 mm
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)