Documentos clave
Z247480
Coors porcelain mortar
capacity 300 mL, O.D. × H 105 mm × 75 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 96,80
US$ 96,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 96,80
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
US$ 96,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
porcelain
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66319
D.E. × Al
105 mm × 75 mm
capacidad
300 mL
Descripción general
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)