Documentos clave
Z529540
Coors porcelain pestle
for Z529516
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 225,00
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 225,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
porcelain
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66332
maja de mortero L
280 mm
Descripción general
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Aplicación
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)