Documentos clave
Z246735
Zirconium crucible
low form, capacity 55 mL
Sinónimos:
Lab Crucible, Laboratory Crucible, Zirconium Lab Crucible
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 168,00
US$ 168,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 168,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 168,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Altura
43 mm
capacidad
55 mL
grosor
0.035 in.
parte superior diám.
47 mm
Descripción general
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2