Documentos clave
Z243892
Sigma-Aldrich
Aldrich® splash protector
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 202,00
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 202,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
Categorías relacionadas
Descripción general
Effectively prevents upward movement of foaming or bumping liquids in rotary evaporator traps. Unique design has two baffles with horizontally opposing holes that may also be used with other distillation techniques.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)