Documentos clave
Z238708
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 212,00
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 212,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.555.1
Longitud
550 mm
eje diám.
9.5 mm
Descripción general
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)