Documentos clave
Z215236
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 100 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 312,00
US$ 312,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 312,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 312,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.355.2
Longitud
550 mm
Hoja diám.
100 mm
eje diám.
9.5 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)