Documentos clave
Z238694
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 83,40
US$ 83,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 83,40
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 83,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.550.1
Longitud
500 mm
eje diám.
6 mm
Descripción general
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)