Documentos clave
Z232718
Duran® filtering flask
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
conical flasks
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 237,00
US$ 237,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 237,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 237,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint ST/NS neckI.D. 60 mm
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212016308
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
265 mm
capacidad
2,000 mL
matraz D.E.
166 mm
espiga diám.
11 mm , for tube connection
cuello D.I.
60 mm
Descripción general
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)