Z232734
Duran® filtering bottle flask
Sinónimos:
211917301
Seleccione un Tamaño
US$ 438,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 438,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
self-standing
Junta
joint ST/NS neckI.D. 70 mm
esterilidad
non-sterile
Características
closure type glass hose connector
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
DURAN® 211917301
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
360 mm
capacidad
5 L
matraz D.E.
185 mm
cuello D.I.
70 mm
Descripción general
- Duran® filtering bottle flask is ideal for use as a filtrate collecting vessel during filtration.
- Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
- Features glass hose connection side-arm to accept 11mm bore tubing.
- Heavy wall construction facilitates its usage under a high vacuum.
- Marking spot for sample identification.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)