Documentos clave
Z232661
Duran® filtering flask
capacity 250 mL
Sinónimos:
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint ST/NS neckI.D. 34 mm
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
case of 10
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212013602
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
155 mm
capacidad
250 mL
matraz D.E.
85 mm
espiga diám.
11 mm , for tube connection
cuello D.I.
34.5 mm
Descripción general
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)