Documentos clave
Z232696
Duran® filtering flask
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
conical flasks
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 319,00
10 EA
US$ 1.190,00
US$ 319,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 319,00
10 EA
US$ 1.190,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 319,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint ST/NS neckI.D. 45 mm
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
case of 10
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212015406
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
230 mm
capacidad
1,000 mL
matraz D.E.
135 mm
espiga diám.
11 mm , for tube connection
cuello D.I.
45 mm
Descripción general
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)