Documentos clave
CLS5340500
Pyrex® heavy wall graduated filtering flask, with tubulation
10 mm O.D. hose-connection, capacity 500 mL
Sinónimos:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 5340
Seleccione un Tamaño
18 EA
US$ 628,00
6 EA
US$ 760,00
US$ 628,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
18 EA
US$ 628,00
6 EA
US$ 760,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 628,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper7
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
envase
case of 18
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5340-500
intervalo de medición del volumen
150-500 mL
capacidad
500 mL
Descripción general
These flasks have sidearm tabulations and are blown in special molds designed to give maximum mechanical strength. For convenience, the flasks are graduated to show approximate capacity. The neck finish affords an excellent fit for rubber stoppers.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)