Documentos clave
Z174815
Sigma-Aldrich
Aldrich® filter flask
capacity 1000 mL, stopcock for 3-way
Sinónimos:
filter flask, filter flasks, filtering flasks, flask filter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 753,00
US$ 753,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 753,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 753,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type stopcock
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
1000 mL
Adaptador
stopcock for 3-way
Descripción general
1,000 mL, with 3-way glass stopcock. Allows waste solvent to be drained from flask via stopcock without disassembly, thus minimizing breakage. Use with NMR tube cleaners, Gooch crucibles, and Buchner funnels. With threaded 24/40 joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)