Documentos clave
Z174211
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-piece vacuum trap
hose barbs at 180°
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 561,00
US$ 561,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 561,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 561,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
Parámetros
230-490 °C
Descripción general
Threaded 45/50 joint. 48 mm O.D. × 420 mm L × 13 mm O.D. hose barbs. Constructed for easy removal of condensates.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)