Documentos clave
Z214728
ACE 316 SS stirring shaft
for flask size, 2,000 ‑ 5,000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 518,00
US$ 518,00
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 518,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 518,00
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Materiales
stainless steel
Características
for flask size 2,000 ‑ 5,000 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8074-04
Longitud
46 cm , overall
extremo plano tamaño
20 cm
eje diám.
10 mm
Descripción general
Ground and polished shaft for use with 10 mm I.D. Trubore® bearing, either glass or PTFE. Supplied with removable button to accept standard PTFE and SS blades. Use without button for agitators listed below. Half the length of the shaft is machined flat to allow seating of set screws on agitators at variable positions on the shaft.
Información legal
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)