Documentos clave
Z214701
ACE 316 SS stirring shaft
for flask size, 250 ‑ 1,000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 494,00
US$ 494,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 494,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 494,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Materiales
stainless steel
Características
for flask size 250 ‑ 1,000 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8074-02
Longitud
42 cm , overall
extremo plano tamaño
10 cm
eje diám.
10 mm
Descripción general
Ground and polished shaft for use with 10 mm I.D. Trubore® bearing, either glass or PTFE. Supplied with removable button to accept standard PTFE and SS blades. Use without button for agitators listed below. Half the length of the shaft is machined flat to allow seating of set screws on agitators at variable positions on the shaft.
Información legal
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)