Documentos clave
Z115142
Sigma-Aldrich
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 3 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 50 mm
Sinónimos:
V-Vials screw cap glass vials
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 289,00
US$ 289,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 289,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 289,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
diám. × Al
20 mm × 50 mm
volumen
3 mL
Adaptador
20-400 thread
Descripción general
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Nota al pie de página
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Información legal
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)