Documentos clave
Z126020
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 149,00
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 149,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
descripción
With button
Características
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 806802
diám. × L
10 mm × 580 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)