Documentos clave
SYNV415045
Synthware vacuum trap complete
joint: ST/NS 35/20
Sinónimos:
Synthware V415045
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 200,00
US$ 200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 200,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS35/20
fabricante / nombre comercial
V415045
Descripción general
For use with vacuum manifolds having 35/20 socket joints. Please order tubing adapters and ball joint clamp separately.
Accessories:
SYNV175037 Top tubing adapter
SYNV175038 Middle tubing adapter
SYNV175039 Bottom tubing adapter
Z154075 Clamp for 35/20 ball joint
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)