Documentos clave
Z409103
Sigma-Aldrich
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 125 mm
Sinónimos:
Mortar and Pestle Set
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.670,00
US$ 1.670,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.670,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 1.670,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
agate
Profundidad
42 mm
D.I.
102 mm
D.E.
125 mm
Descripción general
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)