Documentos clave
Z137529
Ace Allihn condenser
male joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 389,00
US$ 389,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 389,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 389,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
male joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 594114
funda L
300 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Approximately one bulb per 50 mm. Fits Abderhalden drying apparatus, Z137545.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)