Documentos clave
SYNC259200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 200 mm, hose size 8 mm
Sinónimos:
Synthware C259200, Bulb condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 122,00
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 122,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C259200
manguera tamaño
8 mm
funda L
200 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)