Documentos clave
Z125342
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 12.7 mm (1/2 in.)
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 140,00
US$ 140,00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 140,00
About This Item
UNSPSC Code:
27121703
NACRES:
NB.35
US$ 140,00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
feature
for tubing o.d. 12.7 mm (1/2 in.)
manufacturer/tradename
Ace Glass 1171015
General description
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)