Documentos clave
Z267805
Sigma-Aldrich
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 519,00
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 519,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
ZnSe
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
25 mm × 2 mm
transmitancia
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
índice de refracción
n/D 2.4 (at 2 μm)
Descripción general
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)