Documentos clave
Z118311
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
Replacement bulb, for Z103101, joint: ST/NS 55/50
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 451,00
US$ 451,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 451,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 451,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS55/50
bulbo capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)