Merck
W522708
Sigma-Aldrich
Orange terpenes
natural, FG
Sinónimos:
Orange oil terpenes, Orange terpenes
Seleccione un Tamaño
W522708-SAMPLE-K
US$ 59,80
1 KG
US$ 94,10
20 KG
US$ 873,00
US$ 59,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W522708-SAMPLE-K
US$ 59,80
1 KG
US$ 94,10
20 KG
US$ 873,00
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
US$ 59,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
oranges
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
densidad
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
orange
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
128.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)