W282510
Orange oil
natural, cold-compressed, California origin, FG
Sinónimos:
Citrus aurantium, Citrus sinensis
Seleccione un Tamaño
US$ 62,70
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 62,70
Productos recomendados
origen biológico
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
actividad óptica
[α]20/D +97°, neat
calidad
cold-compressed
puede contener
<0.02% BHT, synthetic as stabilizer
origen
California origin
índice de refracción
n20/D 1.473
bp
177 °C
densidad
0.843 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
orange
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.