W276212
Myrcene
sum of isomers, ≥90%, natural, FG
Sinónimos:
β-Myrcene, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
Seleccione un Tamaño
US$ 114,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 114,00
Productos recomendados
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR part: 172.510
densidad de vapor
4.7 (vs air)
presión de vapor
~7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥90%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
limonene (sum of D, L and DL)
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
balsamic; herbaceous; woody
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
Clave InChI
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Selective Reactivity of Myrcene for Vat Photopolymerization 3D Printing and Postfabrication Surface Modification.: This research highlights the selective reactivity of myrcene in vat photopolymerization for 3D printing, demonstrating its potential in creating functionalized surfaces for biomedical applications (Weems et al., 2020, Biomacromolecules).
- Inverse Vulcanization of Sulfur using Natural Dienes as Sustainable Materials for Lithium-Sulfur Batteries.: This article explores the use of myrcene and other natural dienes in the inverse vulcanization of sulfur, promoting sustainable materials for lithium-sulfur batteries (Gomez et al., 2016, ChemSusChem).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?