Merck
W415655
Sigma-Aldrich
Menthyl valerate
natural (US), ≥98%, FG
Seleccione un Tamaño
W415655-SAMPLE-K
US$ 58,00
100 G
US$ 290,00
500 G
US$ 943,00
US$ 58,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W415655-SAMPLE-K
US$ 58,00
100 G
US$ 290,00
500 G
US$ 943,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.38
Número de FEMA:
4156
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.154
US$ 58,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; minty; sweet
cadena SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C4(OC3O)c5c(cc(cc5)O)Oc6c4ccc(c6)O)F)F
InChI
1S/C27H14F5NO6/c28-20-19(21(29)23(31)24(32)22(20)30)25(36)33-10-1-4-14-13(7-10)26(37)39-27(14)15-5-2-11(34)8-17(15)38-18-9-12(35)3-6-16(18)27/h1-9,26,34-35,37H,(H,33,36)
Clave InChI
AJIMMVOZOJXJKD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)