W354503
Ethyl 3-hydroxyhexanoate
≥98%, FG
Sinónimos:
3-hydroxyhexanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxy caproate
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
90-92 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
grape; green; citrus; fruity; sweet
cadena SMILES
CCCC(O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Novel Antiviral Activity of Ethyl 3-Hydroxyhexanoate Against Coxsackievirus B Infection.: Discusses the potential antiviral properties of Ethyl 3-hydroxyhexanoate, positioning it as a candidate for therapeutic use against Coxsackievirus, with implications for pharmaceutical applications and virology (Olasunkanmi et al., 2022).
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, ethyl 3-hydroxyhexanoate, CAS Registry Number 2305-25-1.: A comprehensive safety assessment of Ethyl 3-hydroxyhexanoate used in fragrance formulations, emphasizing its toxicological profile and safe usage in consumer products (Api et al., 2020).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?