Merck
W398389
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl hexanoate
≥93%, natural, FG
Sinónimos:
2-Hexenyl hexanoate, (E)-2-Hexen-1-yl hexanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.30
Número de FEMA:
3983
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.398
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Halal
natural
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥93%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; herbaceous; waxy
cadena SMILES
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
Clave InChI
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)