Merck
W412333
Sigma-Aldrich
(E)-Geranyl valerate
≥97%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.37
Número de FEMA:
4123
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.150
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Halal
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; pineapple; rose
cadena SMILES
O(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)C(=O)CCCC
InChI
1S/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+
Clave InChI
CVSWGLSBJFKWMW-SDNWHVSQSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)