Merck
W481911
Sigma-Aldrich
meso-Erythritol
≥99%, FG
Sinónimos:
1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Número de FEMA:
4819
Beilstein:
1719753
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Número E:
E 968
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥99%
bp
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Clave InChI
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Allelic variation of the Tas1r3 gene affects behavioral taste responses to this sugar alcohol, suggesting that it is a T1R3 receptor ligand.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)