Merck
W387800
Sigma-Aldrich
Bis(metiltio)metano
≥99%, FG
Sinónimos:
Sulfuro de Truffle, Dimetiltiometano, Formaldehído de dimetilmercaptal
Seleccione un Tamaño
W387800-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 121,00
1 KG
US$ 502,00
2.5 KG
US$ 927,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W387800-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 121,00
1 KG
US$ 502,00
2.5 KG
US$ 927,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2SCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
108.23
Número de FEMA:
3878
Beilstein:
1731143
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.118
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.53 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
garlic; green; mushroom; spicy; sulfurous
cadena SMILES
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aparición en la naturaleza: Trufas de queso, setas shiitake y langosta.
El bis(metiltio)metano, un compuesto de azufre volátil, es el componente fundamental del aroma de la trufa blanca.[1] También se ha dicho que es el responsable de cierto olor desagradable de crustáceos como los langostinos y la langosta.[2]
Aplicación
  • Evaluación de la inocuidad de los ingredientes de fragancia del RIFM, bis-(metiltio)metano, número de registro CAS 1618-26-4: en esta evaluación de inocuidad se explora el uso del bis(metiltio)metano como ingrediente de fragancia. El estudio evalúa su perfil toxicológico, confirmando su inocuidad para ser utilizado en diversos productos cosméticos y de cuidado personal (API et al., 2021).
  • Caracterización de los compuestos aromáticos clave en tres variedades de trufa china mediante la flavorómica: se identifica el bis(metiltio)metano como un compuesto aromático significativo en las variedades chinas de trufa. En la investigación se utiliza la flavorómica para trazar los perfiles de aroma, respaldando la mejora de los productos con trufa (Feng et al., 2019).
  • Cromatografía de gases multidimensional acoplada a combustión-espectrometría de masas de relaciones isotópicas/MS de cuadrupolo con una columna secundaria de líquidos iónicos de bajo sangrado para la autenticación de trufas y productos que contienen trufa: este método analítico aprovecha el bis(metiltio)metano como marcador para la autenticación de productos de trufa. El estudio mejora la fiabilidad de la verificación de los productos de trufa, asegurando el control de calidad en la industria alimentaria (Sciarrone et al., 2018).
  • Perfiles de olfatometría y cuantificación de compuestos volátiles de azufre de quesos suizos Tilsit: el bis(metiltio)metano se cuantifica como un compuesto de azufre clave en el queso suizo Tilsit. Los resultados del estudio contribuyen a la comprensión de los perfiles aromáticos del queso, lo que ayuda al desarrollo de productos lácteos con mejor sabor (Fuchsmann et al., 2015).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Olor al 0,1 % PG
Sabor a 0,10 - 0,30 ppm
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Headspace solid-phase microextraction analysis of volatile organic sulfur compounds in black and white truffle aroma.
Pelusio F, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(8), 2138-2143 (1995)
Bis-(methylthio)-methane, an important off-flavour component in prawns and sand lobsters.
Whitfield FB, et al.
Chemistry & Industry, 158-159 (1981)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Osvaldo Zarivi et al.
FEMS microbiology letters, 220(1), 81-88 (2003-03-20)
Tyrosinase is an enzyme having two copper atoms at the reactive site occurring in prokaryotic and eukaryotic organisms. In animals tyrosinase is responsible for pigmentation, in plants for protection of injured tissues or, as in fungi, to harden cell walls.
Mohamed Osman Awaleh et al.
Inorganic chemistry, 46(8), 3185-3191 (2007-03-17)
Two topologically comparable complexes, [Ag6(CF3CO2)3(L1-Me)3(SCH3)3]infinity (1) and [Ag6(CF3CF2CO2)3(L1-Me)2(SCH3)3(H2O)]infinity (2), were prepared and characterized by single-crystal diffractometry. The structures consist of Ag12S6 clusters linked by bis(methylthio)methane ligands, L1-Me, thus forming 1D coordination polymers. The 12 Ag atoms of the cluster are