Merck
W385409
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol
≥98%, FG
Sinónimos:
3-Mercapto-3-methylbutanol
Seleccione un Tamaño
W385409-SAMPLE-K
US$ 219,00
25 G
US$ 475,00
100 G
US$ 1.780,00
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W385409-SAMPLE-K
US$ 219,00
25 G
US$ 475,00
100 G
US$ 1.780,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12OS
Número de CAS:
Peso molecular:
120.21
Número de FEMA:
3854
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.137
NACRES:
NA.21
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.480
densidad
0.985 g/mL at 20 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
meaty
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(S)CCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
GBCGIJAYTBMFHI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)