328375
1-Mercapto-2-propanol
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
92.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)CS
InChI
1S/C3H8OS/c1-3(4)2-5/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
FETFXNFGOYOOSP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1-Mercapto-2-propanol is a chain transferring agent that is the sixth series of hydrogen bonded 1,2-propanols which can be used to form polymeric chains with low molecular weight and short chain length.
Aplicación
1-Mercapto-2-propanol can be used as a self-assembled monolayer on the gold surfaces with potential use in electrochemical applications. It may also be used as a chiral agent which can be used in the chemical analysis of enantiomers.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Microwave Spectrum, Conformation and Intramolecular Hydrogen Bonding of 1-Mercapto-2-propanol.
Marstokk KM, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 44(9), 339-345 (1990)
Structural evolution of self-assembled monolayer of 1-mercapto-2-propanol on Au (1 1 1) in a N2 flow: an electrochemical and STM study.
Rhee CK and Kim YN
Applied Surface Science, 228(1-4), 313-319 (2004)
Microwave spectrum, conformation and intramolecular hydrogen bonding of 1-mercapto-2-propanol
Marstokk KM, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 44, 339-345 (1990)
Non-local spatial frequency response of photopolymer materials containing chain transfer agents: II. Experimental results.
Guo J, et al.
Journal of Optics, 13(9), 095602-095602 (2011)
Determination of enantiomeric excess of some amino acids by second-order calibration of kinetic-fluorescence data.
Naghashian-Haghighi A, et al.
Analytical Biochemistry, 550(1-4), 15-26 (2018)