Merck
W342300
Sigma-Aldrich
trans-2-Undecenal
≥95%, stabilized, FG
Sinónimos:
(E)-2-Undecenal
Seleccione un Tamaño
W342300-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 181,00
1 KG
US$ 915,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W342300-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 181,00
1 KG
US$ 915,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
168.28
Número de FEMA:
3423
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11827
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.184
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥95%
puede contener
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
impurezas
0.1-3.5% cis-2-undecenal
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
115 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
orange; citrus; fruity
cadena SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3/b10-9+
Clave InChI
PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
trans-2-undecenal is mainly formed due to the oxidation of triolein while heating.[1] It occurs naturally in coriander[2], fresh red pepper[3] and watermelon.[4]
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Identification of some volatile compounds from Citrullus vulgaris.
Kemp TR.
Phytochemistry, 14(12), 2637-2638 (1975)
Quantitation of volatile compounds in heated triolein by static headspace capillary gas chromatography/infrared spectroscopy-mass spectrometry.
Mahungu SM, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71(4), 453-455 (1994)
Composition of coriander leaf volatiles.
Potter TL & Fagerson IS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(11), 2054-2056 (1990)
Volatiles of fresh and commercial sweet red pepper pastes: processing methods and microwave assisted extraction
Gogus F, et al.
International journal of food properties, 18(8), 1625-1634 (2015)
Jie Sun et al.
Food chemistry, 338, 127838-127838 (2020-08-22)
The potent aroma compounds in butter from four kinds of Chinese butter hotpot seasoning were first investigated by analyzing the isolates from solid-phase microextraction. A total of 49 aroma compounds were identified, and 23 of them were highly correlated with