Merck
W267007
Sigma-Aldrich
p-Anisaldehyde
≥97.5%, FCC, FG
Sinónimos:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
Seleccione un Tamaño
W267007-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 171,00
5 KG
US$ 219,00
25 KG
US$ 1.190,00
US$ 54,60
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W267007-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 171,00
5 KG
US$ 219,00
25 KG
US$ 1.190,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número de FEMA:
2670
Beilstein:
471382
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
103
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.015
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
4.7 (vs air)
Ensayo
≥97.5%
Formulario
liquid
composición
contains IFRA restricted p-Anisaldehyde
índice de refracción
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
densidad
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
anise; cherry; creamy; floral; balsamic; sweet; vanilla
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Aplicación
  • Aryl-alcohol oxidase involved in lignin degradation: a mechanistic study based on steady and pre-steady state kinetics and primary and solvent isotope effects with two alcohol substrates.: The study focuses on the mechanistic understanding of aryl-alcohol oxidase in lignin degradation, utilizing p-Anisaldehyde as a model substrate to investigate enzyme kinetics and isotope effects. (Ferreira et al., 2009).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 5-10 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Vanilla, fennel, star anise, cranberry, black currant, cinnamon, basil.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Israt Jahan et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 60(2), 207-215 (2010-12-08)
In this study, five compounds, lupeol (1), epilupeol (2), β-sitosterol (3), stigmasterol (4) and p-methoxybenzaldehyde (5) were isolated from the petroleum ether and dichloromethane fractions of a methanolic extract of the stem bark of Delonix regia. Antimicrobial screening of the
Guozhu Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(38), 12598-12599 (2008-08-30)
A novel approach to generate Au-containing all-carbon 1,3-dipoles is developed via an unprecedented migration-fragmentation of ketals/acetals. These in situ generated dipoles undergo rapid [3+2] cycloaddition under mild conditions with various enones/enals, electron-rich aromatic aldehydes, and N-benzylindole, leading to flexible formation
N Juillet et al.
Plant biology (Stuttgart, Germany), 13(4), 570-575 (2011-06-15)
It has often been proposed that nectarless deceptive orchid species exploit naïve pollinators in search of food before they learn to avoid their flowers, and that intraspecific floral trait polymorphism, often noted in this plant group, could prolong the time
Wenxin Gu et al.
Organic letters, 5(4), 415-418 (2003-02-14)
[reaction: see text] Two new 4-methoxybenzaldehyde backbone linker resins were developed for the solid-phase synthesis of peptides. The linkers are very stable during the cleavage of common protecting groups for amines (Fmoc, Boc) and carboxylic acids (Me, All, tBu) in
Abbas Afkhami et al.
Analytica chimica acta, 746, 98-106 (2012-09-15)
A modified carbon paste electrode based on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and 3-(4-methoxybenzylideneamino)-2-thioxothiazolodin-4-one as a new synthesized Schiff base was constructed for the simultaneous determination of trace amounts of Hg(II) and Pb(II) by square wave anodic stripping voltammetry. The modified