Merck
W236608
Sigma-Aldrich
trans-2-Decenal
≥95%, FCC, FG
Sinónimos:
(E)-2-decenal, (E)-3-heptyl acrolein
Seleccione un Tamaño
W236608-SAMPLE-K
US$ 54,60
200 G
US$ 193,00
1 KG
US$ 713,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W236608-SAMPLE-K
US$ 54,60
200 G
US$ 193,00
1 KG
US$ 713,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CH=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número de FEMA:
2366
Beilstein:
1704445
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2009
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.191
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
orange; floral
cadena SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
Clave InChI
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Descripción general
trans-2-Decenal (C10 aldehyde) is an unsaturated trans-2 aldehyde found in the essential oil of coriander, bitter orange peel, ginger, butter, mushroom, and animal food. It can be used as a flavoring agent in food industries.[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Flavor Bites: trans-2-Decenal
WRIGHT J
Perfumer & Flavorist, 35, 34-35 (2010)
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
Agronomy, 9, 224-224 (2019)
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
advanced synthesis and catalysis, 9, 224-224 (2019)
Ahu Demirtas et al.
Anaerobe, 55, 83-92 (2018-11-06)
The effects of plant metabolites on rumen metabolism vary greatly depending on their antimicrobial spectrum and applied doses. In this study, the minimum inhibitory concentrations (MICs) of commercial aldehydes, trans-2-hexenal (T2H), cis-3-hexenal (C3H), trans-2-nonenal (T2N), and trans-2-decenal (T2D) from green
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene