269255
trans-2-Pentenal
95%
Sinónimos:
2-Ethylacrylic aldehyde
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.440-1.446 (lit.)
bp
80-81 °C/160 mmHg (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
CC\C=C\C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
Clave InChI
DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?