W315214
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one solution
50 wt. % in propylene glycol, FG
About This Item
Número de FEMA:
3152
nº del Consejo Europeo:
759
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.057
Número índice de la CE:
2446065
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
concentración
50 wt. % in propylene glycol
índice de refracción
n20/D 1.475
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
caramel; maple; sweet
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?