Merck
W268703
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl isobutyrate
natural (US), ≥98%, FG
Sinónimos:
1-Phenylethyl 2-methylpropanoate, Styralyl isobutyrate
Seleccione un Tamaño
W268703-SAMPLE-K
US$ 58,30
25 G
US$ 117,00
100 G
US$ 350,00
US$ 58,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W268703-SAMPLE-K
US$ 58,30
25 G
US$ 117,00
100 G
US$ 350,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.25
Número de FEMA:
2687
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.486
NACRES:
NA.21
US$ 58,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; jasmine; mango; fruity; tropical
cadena SMILES
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)12(13)14-10(3)11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3
Clave InChI
JZCCYSDOUYQZMW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98.89 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)